Über diesen Artikel
vapor pressure
0.0004 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
4825 mg/kg LD50, oral (Rat), >7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
158-159 °C/13 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 155 °C
solubility
0.015 g/L (slow decomposition)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Thermoresponsive zufällig angeordnete Poly(ether-Urethane) mit anpassbarer LCST für die Arzneimittelabgabe zur Krebsbehandlung.: In dieser Studie wird die Entwicklung von thermoresponsiven zufällig angeordneten Poly(ether-Urethanen) untersucht, die mithilfe von Isophorondiisocyanat synthetisiert werden. Diese Polymere weisen einstellbare untere kritische Lösungstemperaturen (LCSTs) auf, wodurch sie sich für Anwendungen zur kontrollierten Arzneimittelabgabe bei der Krebsbehandlung eignen. Die Forschungsarbeit hebt das Potenzial von Isophorondiisocyanat bei der Entwicklung von fortschrittlichen Materialien für die medizinische Anwendung hervor, insbesondere für Systeme zur Arzneimittelabgabe (Sardon et al., 2015).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,060 - 1,062
Identität (IR): entspricht
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
325.4 °F - closed cup
flash_point_c
163 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4098-71-9