Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.39
EC Number:
200-927-2
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
biotech. grade
Bp:
196 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 51 °C)
grade
biotech. grade
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for protein sequencing
Traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Fällung. Zum Entkalken und als Fixationsmittel in der Mikroskopie verwendet.
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloressigsäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?