Wichtige Dokumente
50550
Brenzcatechin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
1,2-Benzoldiol, 1,2-Dihydroxybenzol, 2-Hydroxyphenol, Pyrokatechin, ‘Catechol’
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
white
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChIKey
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)