Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,20 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.900,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
13 hPa ( 118 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.97 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
103-105 °C
transition temp
flash point 127 °C
solubility
430 g/L
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pyrocatechol alleviates cisplatin-induced acute kidney injury by inhibiting ROS production: Forschungsarbeit über die schützende Wirkung von Brenzcatechin vor Nephrotoxizität durch Cisplatin unter Hervorhebung seiner antioxidativen Eigenschaften (Xie et al., 2022).
- How was the proton transfer process in bis-3, 6-(2-benzoxazolyl)-pyrocatechol, single or double proton transfer: Theoretische Einblicke in die Protonentransfermechanismen in einem symmetrischen Brenzcatechinderivat, was grundlegende Einblicke in molekulare Wechselwirkungen ermöglicht (Zhang et al., 2016).
- Electrodeposition of pyrocatechol based films: Influence of potential scan rate, pyrocatechol concentration and pH: Untersucht die Bedingungen, die die Elektroabscheidung von Brenzcatechin-basierten Materialien beeinflussen, was zum Verständnis elektrochemischer Beschichtungsprozesse beiträgt (Ball, 2017).
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 103 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 105 °C
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description for synthesis |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay - | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility 430 g/L | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility insoluble 6.69 g/L |
| form crystals | form powder | form flakes | form liquid |
| mp 103-105 °C | mp 100-103 °C (lit.) | mp - | mp 22-23 °C |
| density 1.37 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.085 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brenzcatechin
flash_point_c
127 °C - closed cup
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
120-80-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?