48119-U
ProClin-Test-Kit mit ProCil 150, 200 und 300
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Synonym(e):
kit containing 5 mL of ProClin™ 150, 200, 300, and 950 each
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Nur Kit-Komponenten
- ProClin 150 5 mL
- ProClin 200 5 mL
- ProClin 300 5 mL
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.