Fortfahren mit
45339
Benomyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Methyl-1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolcarbamat, Benomyl, NSC 263489
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-775-7
Beilstein/REAXYS Number:
825455
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
InChI key
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benomyl is characterized under the benzimidazole fungicide and is known to suppress fungal growth in a wide variety of plants. Its mode of action involves inhibition of tubulin polymerization.
Application
Benomyl may be used as a reference standard for the determination of benomyl in aqueous media by high-performance liquid chromatographic method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4536838158637051
Benomyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45339
Benomyl
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
17804-35-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)