Fortfahren mit
36784
Didodecylamin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Di-n-dodecylamine, Dilaurylamine, N,N-Didodecylamine, N-Dodecyl-1-dodecanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)11]2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.67
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-114-9
Beilstein/REAXYS Number:
1777050
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
mp
45-49 °C
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3
InChI key
MJCJUDJQDGGKOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Didodecylamine is a secondary amine. It is reported as standard amine enhancer and its dermal enhancement properties has been studied using in vitro diffusion cell techniques. Solidification point of dodecylamine has been reported to be 26.2°C.
Application
Didodecylamine may be used:
  • to promote the crystal growth of 2D nanosheets of GdOCl with approximately square cross sections
  • to investigate the effect of alkyl chain length of amine on phase transfer of aqueous synthesized gold nanoparticles (AuNPs) from water to toluene
  • in the preparation of novel class of liquid crystalline complexes, by the interaction of copper nitrate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44172D222208586072
description
≥97.0% (GC)
description
puriss., ≥99.5% (GC)
description
98%
description
98 atom % 15N
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
45-49 °C
mp
27-29 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
crystals
form
solid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)