Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 203,00 |
Über diesen Artikel
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.380
storage temp.
2-8°C
Application
Features and Benefits
- Activated with trimethylsily-ethanethiol.
- This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade - | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| quality LiChropur™ | quality - | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12027-06-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 44156-100ML-F | 04061837683794 |
| 44156-5ML-F | 04061832282046 |