Wichtige Dokumente
435589
Schwefelsäure
reagent grade, 95-98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 146 °C)
Beschreibung
Nominally 95-98% H2SO4
Assay
95-98%
bp
~290 °C (lit.)
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?