43019
Ginsenosid Rg6
analytical standard
Synonym(e):
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammara-20,24-dien-6-yl 2-O-(6-deoxy-β-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)