Fortfahren mit
27407
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass (with glass flange)
description
Mandrel precision point
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.25 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Step Vials
General description
Einsatz ist für 12 x 32 mm große Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm) geeignet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247212472224717
description
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
description
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.4 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
volume
0.25 mL
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
volume
0.4 mL
material
glass (with glass flange)
material
conical clear glass (with bottom spring)
material
conical polypropylene (with bottom spring)
material
conical clear glass
compatibility
for use with Step Vials
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
description
Mandrel precision point
description
Mandrel precision point
description
-
description
-
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)