Wichtige Dokumente
43011
L-Histidin-hydrochlorid -Lösung
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Synonym(e):
L-Histidine monohydrochloride solution
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, peptides, proteins
Konzentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)