Merck
413000PLATER
easySpiral Pro® spiral plating system
pkg of 1 unit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel body
Verpackung
pkg of 1 unit
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Allgemeine Beschreibung
Automatic platter for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
Anwendung
Culture media automatic plating
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Full plating cycle in 25 sec.
  • Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination
  • 600 cleanings without changing bottles (2L).
  • USB volume & datalink TM traceability (All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
Rechtliche Hinweise
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)