Merck
404365
Procion® Red MX-5B
Dye content 40 %
Synonym(e):
Reaktivrot 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H10Cl2N6Na2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
615.33
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
241-776-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 40%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
538 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2)c(cc3cc(cc(Nc4nc(Cl)nc(Cl)n4)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H12Cl2N6O7S2.2Na/c20-17-23-18(21)25-19(24-17)22-12-8-11(35(29,30)31)6-9-7-13(36(32,33)34)15(16(28)14(9)12)27-26-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,22,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b27-26+;;
InChI key
XWZDJOJCYUSIEY-YOYNBWDYSA-L
General description
Procion Red is a monoazo dye, that is highly soluble in water. It is used for dyeing cellulose, nylon, silk and wool.
Application
Procion Red has been used in the visualization of osteocyte canalicular system. It has been used as an adsorbate in the biosorption by Bacillus subtilis.
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)