Fortfahren mit
244813
Procion® Blau MX-R
Dye content 35 %
Synonym(e):
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlortriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]-anthrachinon-2-sulfonsäure, Reaktivblau 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H14Cl2N6O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
637.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61205
EC Number:
236-363-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
602258
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 35%
λmax
595 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
General description
Reactive blue 4 (C.l. 61205) is a dichlorotriazine dye also known as procion brilliant blue MX-R, procion brilliant blue M.
Application
Reactive blue dyes have been used for labeling antibodies. Such anthraquinone dyes are widely used as immobilized ligands in systems for protein separations. Reactive blue 4 is used as a tracer to assess apical leakage in dental fillings. It is routinely used to stain proteins on electrophoretic gels.
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8001B0149302643
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 35%
composition
Dye content, ~40-65%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, 60%
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... PTPN1(5770), PTPRF(5792)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)