Merck
40426
Sigma-Aldrich
(Chlormethyl)polystyrol
extent of labeling: ~3.4 mmol/g Cl loading
Synonym(e):
Merrifield Polymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
~3.4 mmol/g Cl loading
Matrix
(crosslinked with 2% DVB)
Partikelgröße
200-400 mesh
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)