Merck
400246
Sigma-Aldrich
Lithiumethoxid -Lösung
1.0 M in ethanol
Synonym(e):
Lithium ethanolate
Größe auswählen
100 ML
€ 141,00
€ 141,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 141,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
Beilstein:
3909950
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 141,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: lithium
Konzentration
1.0 M in ethanol
Dichte
0.821 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)