Merck
37141
Supelco
Lackmuspapier rot
reag. Ph. Eur.
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41113319
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Leistungsmerkmale
non-bleeding: no
refill: no
Anwendung(en)
general analytical
Nachweisverfahren
colorimetric
Verpackung
6 Hefte à 100 Streifen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert L. Bonnet , Dan Keen and Frances W. Zweifel
Science Fair Projects: Chemistry, 12-12 (2000)
Chemical analyses of aqueous extract of Parkia biglobosa fruit husk collected from Northern Ghana.
Abagale, S. A., S. K. Twumasi, and J. A. M. Awudza.
Scientific Research and Essays, 8, 589-595 (2013)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 500-500 (2006)