37046
Butamifos
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O-Ethyl O-(5-methyl-2-nitrophenyl) N-sec.-butylphosphorothionoamidat, O-Ethyl O-6-nitro-m-tolyl sec.-butylphosphoramidothioat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(=S)(NC(C)CC)Oc1cc(C)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H21N2O4PS/c1-5-11(4)14-20(21,18-6-2)19-13-9-10(3)7-8-12(13)15(16)17/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3,(H,14,21)
InChIKey
OEYOMNZEMCPTKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?