Fortfahren mit
74748
Patentblau V Calciumsalz
analytical standard
Synonym(e):
Food Blue 5, Patentblau V Hemicalciumsalz, Säureblau 3 Calciumsalz, Säureblau V Calciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.71
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
E Number:
E131
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-573-8
MDL number:
Colour Index Number:
42051
Beilstein/REAXYS Number:
4108121
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
InChI key
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Literatur für Patentblau Violett behandeln zwei Farbstoffe, die sich sehr ähnlich sind, C. I. 42045 und 42051. Strukturell unterscheiden sie sich bezüglich des Substituenten am aromatischen Ring. C.I. 42045 ist 2,4-Disulfo-substituiert und C.I. 42051 ist 2,4-Disulfo-5-Hydroxy-substituiert. Dieses Produkt ist das Letztere.
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
595734954744426
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)