Wichtige Dokumente
36122
Butoxycarboxim
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CNC(=O)O\N=C(/C)C(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-5(6(2)14(4,11)12)9-13-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
InChIKey
CTJBHIROCMPUKL-WEVVVXLNSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)