Fortfahren mit
D5765
Denatoniumbenzoat
≥98%
Synonym(e):
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl­carbamoyl)-­methyl]-benzyl­ammonium-benzoat, Benzyldiethyl-(2,6-xylyl­carbamoyl­methyl)-ammonium-benzoat, THS 839
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 84,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
€ 160,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H29N2O · C7H5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-095-2
Beilstein/REAXYS Number:
8179408
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 45,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
164-168 °C (lit.)
functional group
amide, amine, phenyl
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
InChI key
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Denatoniumbenzoat (DB) ist eine ionisierte Verbindung aus einer negativ geladenen Benzoesäure und einem quaternären Ammoniumkation (Denatonium). Es wird als Alkoholdenaturierungsmittel und Geschmackstoff in Pharmazeutika eingesetzt. Außerdem wird es in Produkten wie Seife, Tierabwehrmitteln und Frostschutzmittel eingesetzt.
Application
Denatoniumbenzoat wird wie folgt verwendet:
  • Zum Herstellen von Anti-Nagen-Biopolymerkompositen mit Zinkstearat (ZnSt) und Capsicum-Oleoresin (CO), das in Siliziumdioxid imprägniert wurde (SiCO), und Polybutylensuccinat (PBS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
117100331730437395
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
164-168 °C (lit.)
mp
164-168 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
functional group
phenyl, amine, amide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Denatoniumbenzoat
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What do I mix with Denatonium Benzoate as a spray to deter animals? And what portion?
    1 answer
    1. There is not simply one formulation of animal repellent available. Certain commercial animal repellent formulations contain 0.2% denatonium benzoate formulated with other ingredients. Please see the link below that indicates percentage within certain animal repellent products such as Ropel or Tree Guard. It is probably easiest to purchase a commercial animal repellent if the intention is this application.