Wichtige Dokumente
34946
Tetrahydrofuran
puriss. p.a., dried, ≥99.9% (GC), ≤0.005% water
Synonym(e):
Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
dried
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
610 °F
Enthält
~250 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.005% water (Karl Fischer)
≤0.005% water
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?