34153
Flufenacet OA
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(4-Fluorphenyl)-N-(1-methylethyl)-oxamsäure, Flufenacet-oxalat, [(4-Fluorphenyl)(1-methylethyl)amino]oxo-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 535
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C)N(c1ccc(F)cc1)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
FFKNXXCOXIZLJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?