Merck
487589
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
Größe auswählen
100 MG
€ 257,00
€ 257,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 257,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6D3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 257,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-43 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChIKey
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)