Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5F5N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU).
Application
Environmental
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?