33966
Oxadiargyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-tert.-Butyl-3-[2,4-dichlor-5-(2-propinyloxy)-phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C15H14Cl2N2O3/c1-5-6-21-12-8-11(9(16)7-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(2,3)4/h1,7-8H,6H2,2-4H3
InChIKey
DVOODWOZJVJKQR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Aqueous samples using magnetic micro-solid phase extraction (M-l-SPE) coupled to gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
- Environmental and agricultural samples using solid-phase microextraction fibers on stainless steel wire with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?