33437
Ninhydrin
puriss. p.a., ≥99%
Synonym(e):
1,2,3-Indantrion Monohydrat, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxohydrinden, Trioxohydrinden Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99%
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
pH-Wert
4.6-5.0 (20 °C, 1%)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChIKey
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?