Fortfahren mit
33339
Lasalocid A Natriumsalz -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H53NaO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.77
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C([O-])=O
InChI
1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1
InChI key
RDHDUYAKDYQPEW-HWLWSTNVSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lasalocid A sodium salt solution may be used as an analytical standard for the quantification of lasalocid A antibiotic in feeding stuffs by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46729T102231706
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of a multi-class method for the quantification of veterinary drug residues in feedingstuffs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Boscher A, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(41), 6394-6404 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33339-2ML04061826737279