Fortfahren mit
32606
Fumonisin B3 -Lösung
~50 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 827,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H59NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.83
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8181181
€ 827,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
water: soluble
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCCCC[C@H](O)[C@@H](C)N)OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-11-21(3)32(49-31(43)19-24(34(46)47)17-29(40)41)27(48-30(42)18-23(33(44)45)16-28(38)39)15-20(2)14-25(36)12-9-7-8-10-13-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)/t20-,21+,22+,23?,24?,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI key
CPCRJSQNWHCGOP-ZBUYIUKQSA-N
General description
Certan-Flasche
Fumonisine sind Mykotoxine, die von Schimmelpilzen der Gattung Fusarium gebildet werden. Es wurden sechs Arten von Fumonisinen mit zugehörigen Strukturen entdeckt: Fumonisin (B1, B2, B3, B4, A1 und A2). Fumonisine sind für die toxischen Eigenschaften von mit Fusarium moniliforme kontaminiertem Mais verantwortlich. Es gibt Berichte über die gleichzeitige Bestimmung von Fumonisin B1, Fumonisin B2 und Fumonisin B3 in der traditionellen chinesischen Medizin mittels Ultra-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie.[1]
Application
Fumonisin B3 kann als Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in Nahrungsergänzungsmitteln mittels Flüssigchromatographie, gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS), verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Fumonisin-B3-Lösung wurde als analytischer Standard bei der Bestimmung von Fumonisinen in gelagerten Weizenproben mittels HPLC-Analyse verwendet.[2] Es kann bei der Bestimmung von Fumonisinen des Typs B1, B2 und B3 und hydrolysiertem Fumonisin B1 in maishaltigen Lebensmitteln als analytischer Standard eingesetzt werden.
Analysis Note
Reinheit: ≥95,0 % (HPLC)
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
329363413934142
grade
analytical standard
grade
analytical standard, reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - not determined
flash_point_c
6 °C - not determined
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liana van der Westhuizen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(18), 5574-5578 (2003-08-21)
In Brazil, the southern region has the highest incidence of esophageal cancer and also the highest production and consumption of corn (Zea mays) products. Corn samples intended for human consumption from the western, northern, and southern regions of the state
A E Desjardins et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 15(11), 1157-1164 (2002-11-09)
We have analyzed the role of fumonisins in infection of maize (Zea mays) by Gibberella moniliformis (anamorph Fusarium verticillioides) in field tests in Illinois and Iowa, United States. Fumonisin-nonproducing mutants were obtained by disrupting FUM1 (previously FUM5), the gene encoding
L van der Westhuizen et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 27(11), 1582-1588 (2010-09-14)
In the Centane magisterial area of South Africa, high rates of oesophageal cancer have been associated with home-grown maize contaminated with fumonisins. The aim of this study was to implement a simple intervention method to reduce fumonisin exposure in a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32606-1ML04061838820464