Fortfahren mit
33621
Fumonisin B1-13C34 -Lösung
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.470,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C34H59NO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
755.58
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-835-2
€ 1.470,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile: water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
mass shift
M+34
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
InChI key
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
General description
Fumonisin B1-13C34 ist das 13C-Isotop-markierte Analog von Mykotoxin, Fumonisin B1.
Application
Fumonisin B1-13C34 kann als Analysestandard zur Bestimmung des Fumonisin B1-Spiegels (FB1-Spiegel) in Anissamenproben mittels an Tandem-Massenspektrometrie gekoppelte Flüssigchromatografie (LC-MS/MS) verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Analysis Note
Reinheit: ≥92,5 % (HPLC)
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
329153403232491
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
mass shift
M+34
mass shift
M+34
mass shift
-
mass shift
M+17
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)