Merck
31107-M
Sigma-Aldrich
Ammoniumchlorid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
Beilstein:
4371014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Assay
≥99.5%
Form
crystalline powder
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, complies
bromides and iodides, complies
≤0.005% insoluble matter
pH-Wert
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ammonium chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via solvent-free Biginelli condensation reaction[1].
  • For the aldol condensation of carbonyl compounds[2].
  • In the thia-Michael addition reaction of thiols to different α-enones[3].
It can also be used as:
  • A promoter in the enantioselective hydrogenation of an unprotected β-enamine amides[4].
  • A pH-adjuster in the preparation of waterborne glucose silicone resin[5].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physical and mechanical properties of poplar wood modified by glucose-urea-melamine resin/sodium silicate compound
Liu Q, et al.
Forests, 12, 127-127 (2021)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Identification of ammonium chloride as an effective promoter of the asymmetric hydrogenation of a beta-enamine amide
Clausen A, et al.
Organic Process Research & Development, 10, 723-726 (2006)
Ammonium chloride-catalyzed carbon-sulfur bond formation in water
Chen W, et al.
Catalysis Communications, 9, 1079-1081 (2008)
The Vibrational Spectra of Molecules and Complex Ions in Crystals III. Ammonium Chloride and Deutero-Ammonium Chloride.
Wagner EL and Hornig DF.
J. Chem. Phys. , 18(3), 296-304 (1950)