Wichtige Dokumente
30934
Ethansulfonsäure-ethylester
certified reference material, TraceCERT®
Synonym(e):
Ethyl-ethansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOS(=O)(=O)CC
InChI
1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
PPCXFTKZPBHXIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)