Merck
P8579
Sigma-Aldrich
1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz
Synonym(e):
Eprodisate disodium, NC 503
Größe auswählen
25 G
€ 166,00
€ 166,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 166,00
About This Item
Lineare Formel:
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 166,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
SMILES String
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Reactant involved in synthesis of:
  • Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
  • Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)