294098
Benzonitril
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
Phenylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
SMILES String
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?