Merck
8.01800
Benzonitrile
for synthesis
Synonym(e):
Benzonitrile, Phenyl cyanide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
202-855-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °C (experimental)
potency
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-7.2 % (v/v)
bp
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
transition temp
flash point 70 °C
solubility
10 g/L
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzonitrile
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup