Merck
281980
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyaninbromid
Dye content 95 %
Synonym(e):
2,2′-Trimethinchinocyanin -bromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H25BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
SMILES String
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)