Über diesen Artikel
form
powder or crystals
mp
280 °C (dec.) (lit.)
ε (extinction coefficient)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?