Fortfahren mit
390410
3,3′-Diethylthiacyaniniodid
Dye content ~97 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19IN2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.40
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
218-593-1
MDL number:
€ 296,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, ~97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
General description
3,3′-Diethylthiacyanine iodide (DTTHCI) is a fluorophore.
Application
3,3′-Diethylthiacyanine iodide has been used to investigate the kinetics of fluorescence staining in bacteria (two Gram-negative and two Gram-positive species).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
318434318426M44451
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder or chunks
form
powder, crystals or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, ~97%
composition
-
composition
-
composition
-
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
97.5% (GC)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)