258121
Salpetersäure
ACS reagent, ≥90.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
6.6 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
dilution test passes test
Assay
≥90.0%
Form
liquid
Glührückstand
≤0.002%
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3)
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.3 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?