Merck
MAB8002
Anti-Hepatitis-E-Virus-Antikörper, AS 434–457, Klon 1E6
clone 1E6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
HEV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1E6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
14
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: AS 434-457
Application
Der Anti-Hepatitis-E-Virus-Antikörper, AS 434-457, Klon 1E6, weist Werte vom Hepatitis-E-Virus nach und wurde zur Verwendung in WB, ELISA und IF publiziert und validiert.
ELISA
Immunblotting
Immunfluoreszenz
Optimale Verdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Biochem/physiol Actions
ORF2.1, kodierte Region zum Capsidprotein
Physical form
Flüssigkeit in 0,02 M PB 0,25 M NaCl, pH 7,6. Enthält 0,1% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum lagern.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c