Wichtige Dokumente
25690
Chloroform
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
Form
liquid
Enthält
~1% ethanol as stabilizer
Verunreinigungen
≤0.0002% ketone (as CH3COCH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
<0.0001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.0001% formaldehyde (HCHO)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.445
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Eignung
negative for detection of free chlorine
negative for detection of phosgene
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?