Fortfahren mit
5.24950
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin), Cyanocobalamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.100,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1355.37
MDL number:
EC Index Number:
200-680-0
UNSPSC Code:
12352103
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
12 g/L
bulk density
450‑600 kg/m3
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI key
FDJOLVPMNUYSCM-SYUKHSAKSA-L
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1234C3000000BP466
Cyanocobalamin British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP466
Cyanocobalamin
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. C3000000, traceable to USP 1152011
agency
EP
agency
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
solubility
12 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
bulk density
450‑600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.