Wichtige Dokumente
256404
1-Propanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonym(e):
Propylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
700 °F
Expl.-Gr.
13.7 %
Verunreinigungen
<0.080% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
97 °C
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?