Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type RN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84889
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
- Ideal für korrosive, radioaktive und sterile Materialien
- Der abnehmbare Griff minimiert die Übertragung von Körperwärme auf die Probe, wodurch die Spritze einfach zu handhaben ist
- Genau und reproduzierbar innerhalb ±1%
- Kann vor Ort repariert werden
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 84889 | manufacturer/tradename Hamilton 84877 | manufacturer/tradename Hamilton 84878 | manufacturer/tradename Hamilton 84881 |
| volume 250 μL | volume 10 μL | volume 25 μL | volume 50 μL |
| feature needle type RN (removable needle) | feature needle type RN (removable needle) | feature needle type N (cemented) | feature needle type N (cemented) |
| needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?