Fortfahren mit
20717
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, Luer-Spitze
1725LT, volume 250 μL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
needle L
, n/a
volume
250 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207142071520976
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
250 μL
volume
0.5 mL
volume
50 μL
volume
10 μL
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
manufacturer/tradename
Hamilton 80901
manufacturer/tradename
Hamilton 80001
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2071704061832873176