18189
2,4-Dinitrophenylhydrazin-Salzsäure -Lösung
~0.005 M in ethanol, for TLC derivatization
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for TLC derivatization
Qualitätsniveau
Konzentration
~0.005 M in ethanol
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.374
Dichte
0.843 g/mL at 20 °C
Eignung
in accordance for application
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChIKey
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14.0 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)