Fortfahren mit
146153
Siliconöl
for melting point and boiling point apparatuses
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.77
MDL number:
Bp:
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
type
for melting point and boiling point apparatuses
parameter
−40-350 °F temp. range (−40-175 °C)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
45.0-55.0(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C
Application
Silicone oil has been used:
  • for melting-point and boiling-point apparatus
  • in membrane contactors to impregnate fibers
  • on rheometer samples (chicken skin and bovine gelatin) to prevent evaporation during heating using temperature sweeps and frequency sweeps
Biochem/physiol Actions
Silicone oil is suitable for use in under-oil screenings of proteins.
Features and Benefits
  • High viscosity
  • Low water solubility
  • Low vapor pressure
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
378429378437S0600000
Siliconöl for melting point and boiling point apparatuses
146153
Siliconöl
Siliconöl European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0600000
Siliconöl
description
for melting point and boiling point apparatuses
description
viscosity 30,000 cSt (25 °C)
description
viscosity 100,000 cSt (25 °C)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C), <5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C), <5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C), <5 mmHg ( 25 °C)
density
0.963 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
density
-
type
for melting point and boiling point apparatuses
type
-
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siliconöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)