Wichtige Dokumente
125733
Phthalsäureanhydrid
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
flakes
Selbstzündungstemp.
1058 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
bp
284 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChIKey
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Phthalic anhydride can be synthesized via oxidation of o-xylene, in the presence of V2O5/TiO2 monolithic catalyst supported by aluminium honeycomb.[3]
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
152 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?