110167
Ethanolamin
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
2-Amino-ethanol, 2-Aminoethylalkohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1436 °F
Expl.-Gr.
17 %
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?